Mysteriet med den skeva cellen
Katalog # 763-0010
Leverantör: EDVOTEK
Specifikationer
- Beskrivning:Mysteriet med den skeva cellen
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Det här enkla experimentet lär ut hur man hittar mutationen som orsakar sicklecellanemi. I den här simuleringen använder studenterna elektrofores för att separera färgämnen, som representerar patientprover och kontroller.
- För 10 labgrupper
- Klart på 45 minuter
Behövs också: elektroforesutrustning och strömkälla.
Delivery: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), Ready-to-Load™-färgprover, agarospulver, gelladdningslösning för övning, elektroforesbuffert samt pipetter med mikrospetsar.