Orders LinkContactUsLinkComponent
På jakt efter min far
På jakt efter min far
På jakt efter min far
Katalog # EDVOS-49
Leverantör:   EDVOTEK
På jakt efter min far
Katalog # EDVOS-49
Leverantör:  EDVOTEK
På jakt efter min far
På jakt efter min far
På jakt efter min far
Price
915,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Lös mysteriet med de två pojkarna som skildes från sina föräldrar för tio år sedan. Deras biologiska mor identifieras med hjälp av mitrokondrie-DNA och deras biologiska far med kromosom-DNA.
  • För 10 labgrupper
  • Klart på 45 minuter
Behövs också: elektroforesutrustning och strömkällä.
Delivery information: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), Ready-to-Load™-färgprover, agarospulver, gelladdningslösning för övning, elektroforesbuffert samt pipetter med mikrospetsar.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    På jakt efter min far