Vad är PCR och hur fungerar det?
Catalog # EDVOS-48
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Beskrivning:Vad är PCR och hur fungerar det?
- Förp.:1 KIT
Specifications
About this item
Det här simuleringsexperimentet visar hur DNA-amplifiering med PCR går till samt hur den amplifierade produkten detekteras genom separation av reaktionsblandningen med agarosgelelektrofores.
- För 10 labgrupper
- Klart på 45 minuter
Behövs också: elektroforesutrustning och strömkälla.
Delivery: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), Ready-to-Load™-färgprover, agarospulver, gelladdningslösning för övning, elektroforesbuffert samt pipetter med mikrospetsar.