Hur ser DNA ut?
Catalog # EDVOS-10
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Beskrivning:Hur ser DNA ut?
- Förp.:1
Specifications
About this item
Den här labbaktiviteten lär studenterna hur verkligt kromosomalt DNA ser ut, och låter dem utforska de olika ingående momenten i en DNA-extraktion.
- För 10 labgrupper
- Tidsåtgång ca 30 minuter
Behövs också: 95 % etanol eller isopropylalkohol.
Delivery: I satsen ingår instruktioner (på engelska), DNA-extraktionsbuffert, DNA-prov i provrör med lock, pipetter, glasstav, DNA-spolningsstavar, provrör samt salt.