PCR-kulor
Catalog # EDVO625
Supplier: EDVOTEK
CAS Number:
Specifications
- Förp.:1
- Beskrivning:PCR-kulor
Specifications
About this item
Varje PCR-kula innehåller Taq-DNA-polymeras, Taq-DNA-polymerasbuffert, dNTP-blandning samt MgCl₂. Förpackningens innehåll 25 kulor (reaktioner).