Snabb PCR
Catalog # 763-0002
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Beskrivning:Snabb PCR
- Förp.:1 KIT
Specifications
About this item
I det här experimentet används PCR för att amplifiera ett litet område lambda-DNA via en 2-stegsprocess, varvid värdefull lektionstid sparas och laborationen kan slutföras vid ett och samma tillfälle.
- För 10 labgrupper
- Klart på 60 minuter
Behövs också: 5–50 µl justerbara mikropipetter, spetsar, termocykler, elektroforesutrustning och strömkälla.
Delivery: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), PCR-kulor, DNA-templat och primrar, DNA-storleksstege, ultrarent vatten, vaxkulor, gelladdningsfärgämne, agaros, elektroforesbuffert samt material för gelinfärgning.