Mitokondriell DNA-analys med PCR
Katalog # EDVO332
Leverantör: EDVOTEK
Specifikationer
- Beskrivning:Mitokondriell DNA-analys med PCR
- Förp.:1 KIT
Specifikationer
Om denna produkt
Man tror att mitokondrierna har utvecklats ur ett symbiosförhållande mellan prokaryota och eukaryota celler. Mitokondrierna har sitt eget DNA och de ärver endast moderns anlag. I det här experimentet får studenterna amplifiera två områden av sitt egna mitokondriella DNA.
- För 25 studenter
- Uppställning 30 minuter, PCR 2 timmar eller över natten; elektrofores 45 minuter
Behövs också: 5–50 µl mikropipetter med och spetsar, vattenbad, termocykler, elektroforesutrustning och strömkälla.
Delivery: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), proteinas K, PCR-kulor, kontroll-DNA och primrar, mikrorör, kelateringsmedel, agaros, DNA-stege, gelladdningslösning för övning, laddningsbuffert, elektroforesbuffert samt material för gelinfärgning.