På jakt efter sicklecellgenen med southern blot
EDVO315
: EDVOTEK
- Beskrivning:På jakt efter sicklecellgenen med southern blot
- Förp.:1
Southern blot är en teknik som används flitigt inom klinisk genetik och forskning. Metoden möjliggör noggrann analys och identifiering av DNA-band på en gel genom överföring av DNA från en agarosgel till ett membran. Med hjälp av den här satsen kan laborationen använder studenterna Southern blot för att hitta en punktmutation i hemoglobingenen som tyder på sicklecellanemi.
- För 5 labgrupper
- Elektrofores: 45 minuter; blot: över natten; in- och avfärgning: 10 minuter
Behövs också: elektroforesutrustning, strömkälla, vattenbad samt inkubator (80 °C).
: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), Ready-to-Load™-DNA-prover, agaros, elektroforesbuffert, nylonmembran, filterpapper samt blot-infärgning.