Blå/vit kloning av ett DNA-fragment samt analys av ß-galaktosidas
Katalog # EDVO300
Leverantör: EDVOTEK
Specifikationer
- Beskrivning:Blå/vit kloning av ett DNA-fragment samt analys av ß-galaktosidas
- Förp.:1 KIT
Specifikationer
Om denna produkt
När DNA subklonas i pUC-polylinkerregionen avbryts produktionen av β-galaktosidas, vilket medför att cellerna blir oförmögna att hydrolysera X-gal. Det leder till att vita kolonier produceras mot en bakgrund av blå kolonier. Det här experimentet innehåller ett DNA-fragment samt en linjär plasmid och T4-DNA-ligas. Efter ligeringen, som resulterar i den rekombinanta plasmiden, transformeras kompetenta E. coli-celler och antalet rekombinanta antibiotikaresistenta vita och blå kolonier fastställs. β-galaktosidasaktiviteten analyseras utifrån blå och vita bakterieceller.
- För 5 labgrupper
- Ligering 60 minuter; transformering 40 minuter; inkubering över natten
Krävs även: Inkubator, vattenbad, automatisk mikropipett och spetsar, spektrofotometer, centrifug och mikrocentrifug.
Delivery: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), linjäriserade pUC-plasmid- och DNA-fragment, T4-ligas, LyphoCells för transformering, rekonstitutionsbuffert, X-gal i lösning, IPTG, kalciumklorid, antibiotika, ReadyPour LB-agar, LB-medium, växtmedium, analyskomponenter samt tillbehör i plast.