DNA/RNA-mikroarray
DNA/RNA-mikroarray
EDVO235
: EDVOTEK
Med hjälp av mikroarrayteknik kan forskarna screena ett stort antal prover i en och samma analys. Denna teknik möjliggör HTS (höghastighetsscreening) av små provvolymer samt jämförelser mellan frisk och sjuk vävnad. I detta experiment får studenterna screena för positiva och negativa prover genom att tillsätta simulerade DNA- och RNA-prover till ett membran.
- För 10 labgrupper
- Klart på 60 minuter
Behövs också: 5 µl fast alt. justerbar mikropipett och spetsar.
: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), simulerade patient-DNA och -RNA-prover och kontroller, mikroarray-kort, plastpåsar för membraninkubering, mikroprovrör samt pipetter.
- Beskrivning:DNA/RNA-mikroarray