Mini-Prep-isolering av plasmid-DNA
Catalog # EDVO202
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Beskrivning:Mini-Prep-isolering av plasmid-DNA
- Förp.:1 KIT
Specifications
About this item
Småskalig snabbisolering av plasmid-DNA är en rutinmetod som används vid screening och analys av rekombinant DNA i klonings- och subkloningsexperiment. I detta experiment får eleverna isolera plasmid-DNA utan att använda giftiga kemikalier som fenol eller kloroform.
- För 5 labgrupper
- Tidsåtgång ca 60 minuter
Behövs också: Elektroforesutrustning och strömkälla, vattensats, mikrocentrifug (10000 min⁻¹), 5 - 50 µl justerbara mikropipetter (alt. 40 och 50 µl med fast volym), 95 - 100% isopropanol samt ljuslåda (vitt ljus).
Delivery: Satsen innehåller instruktioner, olika lösningar och buffertar, agarospulver samt färgningslösningar.