DNA-baserad smittkoppsscreening
Catalog # EDVO124
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Beskrivning:DNA-baserad smittkoppsscreening
- Förp.:1
Specifications
About this item
I det här experimentet utspelas ett bioterror-scenario varvid studenterna får undersöka ett simulerat DNA-prov för att leta efter smittkoppor.
- För 6 labgrupper
Behövs också: elektroforesutrustning, strömkälla, 5–50 µl justerbara eller 40 µl fasta mikropipetter med spetsar samt en ljusbord (vitt ljus).
Delivery: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), Ready-to-Load™-DNA-prov, agarospulver, gelladdningslösning för övning, elektroforesbuffert, InstaStain®-DNA-infärgning, 1 ml kalibrerad droppipett, 100 ml graderad mätcylinder samt pipetter med mikrospetsar.