Genes in a Tube™
EDVO119
: EDVOTEK
- Beskrivning:Genes in a Tube™
- Förp.:1
En sats som låter eleverna extrahera och fälla ut sitt eget DNA. Studenterna kan överföra sitt DNA till ett provrör, som kan användas som hängsmycke.
- För 25 studenter plus 1 lärare
- Tidsåtgång ca 30 minuter
Behövs också: Sprit (95 % etanol eller isopropylalkohol) samt ett vattenbad (56 °C) alt. vatten i bägare och termometer.
Behövs också: Sprit (95 % etanol eller isopropylalkohol) samt ett vattenbad (56 °C) alt. vatten i bägare och termometer.
: I satsen ingår instruktioner (på engelska), lyseringsbuffert, NaCl-lösning, proteas, tris-buffert, Methylene Blue Plus-lösning, mikrocentrifugrör, sterila applikatorer med bomullsspets, pipetter, provrör för DNA-fällning, Gene Tubes samt snöre.