Datalogger, EcoLog XL
Catalog # 765-0050
Supplier: FOURIER SYSTEMS
Specifications
- Mätområde:T: –10...50 °C
- Upplösning:0,1 °C
- Gränssnitt:USB
- Beskrivning:Data logger for science and education
- Batteri-liv:125 days
- Batteritid:2x 1,5 V
- Programvara:EcoLab
- Vikt:80 g
- Förp.:1
Specifications
About this item
Liten portabel datalogger i fickformat med inbyggda sensorer och två ingångar för externa sensorer. Loggern är mycket lätt att använda och den Windowsbaserade programvaran ger möjlighet till många bearbetningsmöjligheter av mätresultaten.
- Fem inbyggda sensorer
- Anslutning för två externa sensorer
- Mäthastighet: 2/h...10/s
- Samtidig mätning med upp till 7 sensorer samtidigt
- Upplösning: 8 bit (256 nivåer)
- Minne: 8 k eller 16 k mätpunkter
- RS-232 kommunikationsport
Batterier: 2 st 1.5 V alkaliska
Batterilivslängd: ca 3 000 h
Certifications: Standards FCC and CE compliance.
Delivery: Levereras med programvaran Ecolab 3.1, seriell- och USB-kabel, användarguider, experimentbok, väska och 5 inbyggda sensorer (temperatur, tryck, ljus, ljud och luftfuktighet).