Datalogger, Nova 5000 EX
Nova 5000 är en komplett 1:1 datorlösning med Windows CE som plattform, speciellt designad för skolan. En liten, fullfjädrad elevdator med datalogger ordbehandling, kalkylblad, power point-liknande presentationer, avancerad grafritande kalkylator, trådlös internetanslutning och möjlighet att skicka och ta emot e-mail. Ett fulldat batteri räcker till en hel dags arbete under normala Förhållanden. Vikten är endast 1,1 kg och måtten är 24×19 cm, passar såväl i händerna på eleven som i ryggsäcken.
- Windows CE.NET 5.0 operativsystem
- Full Internet-anslutning, via Ethernet eller inbyggt WiFi 802.11b/g
- Web surfning och e-mail support
- Remote Desktop Connection för fjärranslutning till terminal-server
- ActiveSync support
- Windows Media Player
- Instant On/Instant Off
- Kompatibel med Fourier- och Vernier-sensorer för datalogging och analys med MultiLab programvara
- Portrait 4 grafisk kalkylator
- Administrativ programvara som Utforskare, Kontrollpanel, etc.
- Ordbehandling, Kalkylblad och presentationssupport
- Igenkänning av handstil med 'Microsoft Transcriber'
- Expanderbart minne med CompactFlash slot och USB portar
- Driver support för tangentbord, mus, printer, etc.
- VGA anslutning till extern monitor/projektor
- Inbyggda högtalare
Nova5000 is the missing link between notebook PCs and handheld PCs. The main focus is price, performance and user-friendliness. Nova 5000 can be used by anyone from simple measurements at primary school level to more advanced data processing at secondary school level.
- Beskrivning:Nova 5000 EX with built-in MultiLogPRO datalogger, MultiLab software, sensors and experiment guidance
- Cat. No.:765-0051
- Gränssnitt:USB