Analys av och jämförelse mellan mammaliska celltyper
Catalog # EDVO986
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Beskrivning:Analys av och jämförelse mellan mammaliska celltyper
- Förp.:1
Specifications
About this item
Observe the differences between mammalian cell types and how these cells funciton. Cells are fixed on microscope slides and students stain the cells on the slide to view morphological characteristics of the cell types. These cells are very safe for classroom use.
- För 6 labgrupper
- Klart på 35 minuter
- Kräver ett mikroskop med 400x förstoring
Delivery: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), objektglas (4 celltyper applicerade på varje), eosin och metylenblått, prepareringsmedium, täckglas, pipetter samt dopptråg.