Markörer för Western blotting, Amersham ECL™ DualVue™
RPN810
: Cytiva
:
- Förp.:1 KIT
- Beskrivning:Amersham™ ECL™ DualVue™ Western blotting markers
Amersham ECL™ DualVue™ markörerna för Western blotting har två huvudfunktioner. För det första bekräftar de förinfärgade markörproteinerna proteinöverföring samtidigt som de tydligt markerar blottriktningen. För det andra upptäcks de rekombinanta taggade proteinerna på film eller genom CCD-bildtagning tillsammans med målproteinet i fråga, vilket möjliggör en mycket exakt bestämning av målproteinets molekylmassa. De taggade markörerna är lätta att upptäcka och särskilt vid användning av ett särskilt konjugat som tar bort eventuell korskontaminering mellan målproteinet och markörerna.
- Detekterar proteiner på såväl gel och membran som på film
- Förinfärgade markörer indikerar effektiviteten för överföringen av proteiner till membran och blottriktning
- Taggade rekombinanta proteinmarkörer möjliggör en exakt fastställning av molekylmassan hos målproteiner
- Produkten är kompatibel med alla HRP-substrat såväl som typer av PVDF- och nitrocellulosamembran
: Amersham ECL™ DualVue™ molekylviktsmarkörer för Western blotting innehåller en blandning av tre förinfärgade markörer med en fastställd molekylvikt (från 15 000 till 100 000) och rekomibinanta proteiner med sju taggar (molekylvikt från 15 000 till 150 000). Varje förpackning innehåller ECL™ DualVue™-markörer (125 µl) och S-protein-HRP-konjugat (50 µl) som räcker till 25 vanliga gelfyllningar.