Protein InstaStain® for 15 gels
EDVO2016
: EDVOTEK
:
- Förp.:15
- Beskrivning:Protein InstaStain® for 15 gels
InstaStain® protein-ark färgar geler snabbare än konventionella metoder.
- For 15 gels (10×10 cm)
Protein InstaStain® ger jämn och högkvalitativ gelfärgning med utmärkta resultat för fotografering. De är även miljövänliga eftersom de använder sig av en fast matris och resulterar i små mängder flytande och fast avfall.
Protein InstaStain® can be used to stain the most common gels of various sizes (ranging from 8×8 to 13×13 cm).