Mikropipetter, fast volym, MiniFIX
Supplier: KARTELL
Certificates
About this item
Kompakta pipetter med låg vikt (10 g) - ett exakt men billigt alternativ till pasteurpipetter i plast.
- Färgkodad knapp för enkel volymidentifiering
- Passande Kartell och alla andra vanliga pipettspetsar
Delivery: Levereras i blisterförpackning med certifikat för kalibrering och funktion