ContactUsLinkComponent
KryTech 610 Cut Resistant Gloves
KryTech 610 Cut Resistant Gloves
Supplier:  MAPA
Certificates
KryTech 610 Cut Resistant Gloves
Supplier:  MAPA
Specifications
  • Catalog No:
  • MAPA34610018
  • MAPA34610019
  • MAPA34610010
  • MAPA34610011
  • MAPA34610016
  • MAPA34610017
  • Modell:
  • KryTech 610
  • KryTech 610
  • KryTech 610
  • KryTech 610
  • KryTech 610
  • KryTech 610
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • HDPE
  • HDPE
  • HDPE
  • HDPE
  • HDPE
  • HDPE
  • Mätare:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388 (4X43C)
  • EN 388 (4X43C)
  • EN 388 (4X43C)
  • EN 388 (4X43C)
  • EN 388 (4X43C)
  • EN 388 (4X43C)
Specifications