ContactUsLinkComponent
Magnetic Stirrers, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert
Magnetic Stirrers, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert
Certificates
undefined
Magnetic Stirrers, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert
Specifications
  • Catalog No:
  • HEID506-31100-00
  • HEID506-32100-00
  • Max. volym H₂O:
  • 20 L
  • 20 L
  • Elektrisk:
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • Hastighetsvisning:
  • 2×TFT display
  • 2×TFT display
  • Plattmaterial:
  • Kera-Disk®, silumin (aluminiumlegering) med keramisk beläggning
  • Kera-Disk®, silumin (aluminiumlegering) med keramisk beläggning
  • Plattans mått:
  • 145 mm
  • 135 mm
  • Vikt:
  • 3 kg
  • 3 kg
  • Totalmått:
  • 168×299×106 mm
  • 168×299×106 mm
Specifications