Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® PPBA SPE Column
Cerex® PPBA SPE Column
column Cerex® PPBA, PBA, 60 µm, 1 ml, 50 mg
Katalog # TCAT30162758
Leverantör:   Tecan
Cerex® PPBA SPE Column
Katalog # TCAT30162758
Leverantör:  Tecan
Cerex® PPBA SPE Column
column Cerex® PPBA, PBA, 60 µm, 1 ml, 50 mg
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 96 Items
Produktdetaljer och dokument
A special phenyl boronic acid chemistry on polymer base resin for better capacity and solvent use. PBA utilizes an unique covalent interaction ideal for catecholamine analysis.
Specifikationer
  • Partikelstorlek:
    60 µm
  • Kapacitet:
    1 ml
  • Beskrivning:
    column Cerex® PPBA
  • Bäddvikt:
    50 mg
  • Phase:
    PBA