ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 58-201 Nitrile Chemical Protective Gloves
AlphaTec® 58-201 Nitrile Chemical Protective Gloves
Leverantör:  Ansell
Certifikat
undefined
AlphaTec® 58-201 Nitrile Chemical Protective Gloves
Leverantör:  Ansell
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ANSE58-201/10
  • ANSE58-201/8
  • ANSE58-201/9
  • Modell:
  • 58-201
  • 58-201
  • 58-201
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Fodermaterial:
  • Akryl
  • Akryl
  • Akryl
  • Kragmodell:
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
Specifikationer