Orders LinkContactUsLinkComponent
Objective, Achromat, M60 Thread
Objective, Achromat, M60 Thread
Achromat objective, M60 thread, 0,50×, 188,5 mm, Ext.Ø: 58 mm
Katalog # LEIM10450192
Leverantör:   LEICA MICROSYSTEMS
Objective, Achromat, M60 Thread
Katalog # LEIM10450192
Leverantör:  LEICA MICROSYSTEMS
Objective, Achromat, M60 Thread
Achromat objective, M60 thread, 0,50×, 188,5 mm, Ext.Ø: 58 mm
Price
6 475,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    Ext.Ø: 58 mm
  • Förstoring:
    0,50×
  • Beskrivning:
    Achromat objective, M60 thread
  • Arbetsavstånd:
    188,5 mm