Orders LinkContactUsLinkComponent
Code Corporation Barcode Reader Accessories
Code Corporation Barcode Reader Accessories
Leverantör:   Brady
Code Corporation Barcode Reader Accessories
Leverantör:  Brady
Certificates
Code Corporation Barcode Reader Accessories
Code Corporation Barcode Reader Accessories
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Accessories available for barcode readers.
Use the 1,8 m (BRDY176701) or 2,4 m (BRDY176700) coiled RS232 Affinity® cable CRA-C511 with code's cabled barcode readers.
Model BRDY176702 code power supply is an international power supply with adapter clips for the US, EU, UK and AU (barrel plug, 12 V/3,3 A).
Model BRDY176703 code power supply is an international power supply with USB connection.
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • BRDY176701
    Cable, black, 1,8 m cable length, code readers
    Cable, black, 1,8 m cable length, code readers
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 260,00 kr
    260,00 kr
    1 * 1 Items
       260,00 kr
  • BRDY176700
    Cable, black, 2,4 m cable length, code readers
    Cable, black, 2,4 m cable length, code readers
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 260,00 kr
    260,00 kr
    1 * 1 Items
       260,00 kr
  • BRDY176702
    Power supply, black, 38,1×76,2×63,5 mm, 6,0 m cable length, CR2700 Quad bay battery charger (BRDY176520)
    Power supply, black, 38,1×76,2×63,5 mm, 6,0 m cable length, CR2700 Quad bay battery charger (BRDY176520)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 455,00 kr
    455,00 kr
    1 * 1 Items
       455,00 kr
  • BRDY176703
    Power supply, black, 38,1×76,2×63,5 mm, 6,0 m cable length, CR2700 Quad bay battery charger (BRDY176520)
    Power supply, black, 38,1×76,2×63,5 mm, 6,0 m cable length, CR2700 Quad bay battery charger (BRDY176520)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 455,00 kr
    455,00 kr
    1 * 1 Items
       455,00 kr