ContactUsLinkComponent
VWR® Refrigerators, +5 °C
VWR® Refrigerators, +5 °C
Leverantör:  VWR Collection
Certifikat
undefined
VWR® Refrigerators, +5 °C
Leverantör:  VWR Collection
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 471-1308
  • 471-1310
  • Modell:
  • VWR® refrigerator +5 °C 118 L
  • VWR® refrigerator +5 °C 310 L
  • Art.nr:
  • 471-1308
  • 471-1310
  • Temperatur:
  • +2...+8 °C
  • +2...+8 °C
  • Display:
  • Digital
  • Digital
  • Avfrostning:
  • Automatic
  • Automatic
  • Larm:
  • Yes
  • Yes
  • Genomföringshål:
  • Yes
  • Yes
  • Hyllor/lådor:
  • 3 grid shelves, 1 basket
  • 4 glass shelves
  • Max. belastning per hylla (kg):
  • 20 kg
  • 24 kg
  • Dörrtyp:
  • 1 solid swing door, reversible hinge
  • 1 solid swing door, reversible hinge
  • Dörrlås:
  • Yes
  • Yes
  • Refrigerant:
  • R600a
  • R600a
  • Nätsladd:
  • EU/UK/CH plug
  • EU/UK/CH plug
  • Vikt:
  • 41 kg
  • 77 kg
Specifikationer