ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Kimtech™ Polaris™ Xtra
undefined
Nitrile gloves, Kimtech™ Polaris™ Xtra
  • Catalog No:
  • 112-6565
  • 112-6566
  • 112-6567
  • 112-6568
  • 112-6569
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Yta:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Krage, tjocklek:
  • 0,11 mil
  • 0,11 mil
  • 0,11 mil
  • 0,11 mil
  • 0,11 mil
  • Finger, tjocklek:
  • 0,19 mil
  • 0,19 mil
  • 0,19 mil
  • 0,19 mil
  • 0,19 mil
  • Handflata, tjocklek:
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • FDA-reglerad:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Draghållfasthet:
  • ≥ 14 Mpa
  • ≥ 14 Mpa
  • ≥ 14 Mpa
  • ≥ 14 Mpa
  • ≥ 14 Mpa
  • Brottöjning:
  • ≥ 400%, min.
  • ≥ 400%, min.
  • ≥ 400%, min.
  • ≥ 400%, min.
  • ≥ 400%, min.
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • ASTM nr.:
  • D6978
  • D6978
  • D6978
  • D6978
  • D6978