Kaliumhydroxid 50% i vattenlösning, Selectipur®
Katalog # 50488893.320
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (acidimetric):49.5 - 50.5 %
- Carbonate (as K₂CO₃):≤ 0.5 %
- Total N (Nitrogen):≤ 5 ppm
- Cl (Chloride):≤ 25000 ppb
- PO₄ (Phosphate):≤ 5000 ppb
- SO₄ (Sulphate):≤ 10000 ppb
- Al (Aluminium):≤ 3000 ppb
- As (Arsenic):≤ 500000 ppb
- Bi (Bismuth):≤ 500000 ppb
- Ca (Calcium):≤ 3000 ppb
- Cd (Cadmium):≤ 500000 ppb
- Co (Cobalt):≤ 600 ppb
- Cr (Chromium):≤ 600 ppb
- Cu (Copper):≤ 300 ppb
- Fe (Iron):≤ 2000 ppb
- Mg (Magnesium):≤ 600 ppb
- Mn (Manganese):≤ 300 ppb
- Na (Sodium):≤ 3000000 ppb
- Ni (Nickel):≤ 300 ppb
- Pb (Lead):≤ 500000 ppb
- Sb (Antimony):≤ 500000 ppb
- Sn (Tin):≤ 500000 ppb
- Zn (Zinc):≤ 600 ppb
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:56.11 g/mol
Densitet:1,475 g/cm3 (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-181-3
FN:1814
ADR:8,II
:GHS07
:GHS05
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553