ContactUsLinkComponent
LAVA Multirisk Jackets
LAVA Multirisk Jackets
Leverantör:  ALSICO
Certifikat
undefined
LAVA Multirisk Jackets
Leverantör:  ALSICO
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ALSW1030949-2XL
  • ALSW1030949-3XL
  • ALSW1030949-4XL
  • ALSW1030951-S
  • ALSW1030951-4XL
  • ALSW1030949-XL
  • ALSW1030949-M
  • ALSW1030951-3XL
  • ALSW1030949-L
  • ALSW1030951-M
  • ALSW1030951-L
  • ALSW1030951-XL
  • ALSW1030949-S
  • ALSW1030951-2XL
  • Outfit applikationer:
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Chemical protection, Fire protection, Welding, Industrial, Mechanical protection
  • Risk area:
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Flame-retardant, Anti-static
  • Kön:
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Stängningsstorlek:
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Tyg:
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • Vikt:
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 260 g/m²
  • 260 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 260 g/m²
  • 320 g/m²
  • 260 g/m²
  • 260 g/m²
  • 260 g/m²
  • 320 g/m²
  • 260 g/m²
Specifikationer
Relaterad information