Orders LinkContactUsLinkComponent
Plastic Box, Translucent Polypropylene
Plastic Box, Translucent Polypropylene
Leverantör:   VWR Collection
Plastic Box, Translucent Polypropylene
Leverantör:  VWR Collection
Certificates
Plastic Box, Translucent Polypropylene
Plastic Box, Translucent Polypropylene
12 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
This range of plastic boxes offers a modern and practical solution for the storage, organization, transportation, and presentation of small parts. With their innovative design, these plastic boxes are ideal for various sectors such as optics, electronics, laboratories, industry, museums, and the medical field.
  • 5 available formats: A4, A5, A6, A7, and A8
  • Material: 100% recyclable virgin polypropylene
  • Hinged lid with secure snap closure
  • Excellent stackability due to stacking feet
  • Temperature resistance from –20 to +80 °C
  • Clear lid for excellent content visibility
  • Dividers reaching the top of the box to prevent movement of small items between compartments
  • Fixed and removable compartments for A4, A5, and A6 formats, fixed compartments for A7 and A8 formats
Their versatility makes them ideal for many applications in various sectors such as optics, electronics, laboratories, industry, museums, and the medical field.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • 216-3024
    Plastic box, 1 compartment, compartment size 82×53 mm
    Plastic box, 1 compartment, compartment size 82×53 mm
    90×60×20 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 525,00 kr
    525,00 kr
    1 * 24 Items
       525,00 kr
  • 216-3025
    Plastic box, 2 compartments, compartment size 53×40 mm
    Plastic box, 2 compartments, compartment size 53×40 mm
    90×60×20 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 590,00 kr
    590,00 kr
    1 * 24 Items
       590,00 kr
  • 216-3026
    Plastic box, 4 compartments, compartment size 40×26 mm
    Plastic box, 4 compartments, compartment size 40×26 mm
    90×60×20 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 590,00 kr
    590,00 kr
    1 * 24 Items
       590,00 kr
  • 216-3027
    Plastic box, 6 compartments, compartment size 26×26 mm
    Plastic box, 6 compartments, compartment size 26×26 mm
    90×60×20 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 590,00 kr
    590,00 kr
    1 * 24 Items
       590,00 kr
  • 216-3028
    Plastic box, 1 compartment, compartment size 121×72 mm
    Plastic box, 1 compartment, compartment size 121×72 mm
    130×90×25 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 16 Items
       475,00 kr
  • 216-3029
    Plastic box, 12 compartments, compartment size 29×26 mm
    Plastic box, 12 compartments, compartment size 29×26 mm
    130×90×25 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 505,00 kr
    505,00 kr
    1 * 16 Items
       505,00 kr
  • 216-3030
    Plastic box, 1 compartment, compartment size 171×118 mm
    Plastic box, 1 compartment, compartment size 171×118 mm
    190×130×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 680,00 kr
    680,00 kr
    1 * 16 Items
       680,00 kr
  • 216-3031
    Plastic box, 12 compartments, compartment size 40×38 mm
    Plastic box, 12 compartments, compartment size 40×38 mm
    190×130×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 815,00 kr
    815,00 kr
    1 * 16 Items
       815,00 kr
  • 216-3032
    Plastic box, 1 compartment, compartment size 250×153 mm
    Plastic box, 1 compartment, compartment size 250×153 mm
    260×180×40 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 14 Items
    1 * 14 Items - 1 150,00 kr
    1 150,00 kr
    1 * 14 Items
       1 150,00 kr
  • 216-3033
    Plastic box, 24 compartments, compartment size 39×38 mm
    Plastic box, 24 compartments, compartment size 39×38 mm
    260×180×40 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 14 Items
    1 * 14 Items - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 14 Items
       1 325,00 kr
  • 216-3034
    Plastic box, 1 compartment, compartment size 351×239 mm
    Plastic box, 1 compartment, compartment size 351×239 mm
    360×260×50 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 975,00 kr
    975,00 kr
    1 * 6 Items
       975,00 kr
  • 216-3035
    Plastic box, 28 compartments, compartment size 59×45 mm
    Plastic box, 28 compartments, compartment size 59×45 mm
    360×260×50 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1 125,00 kr
    1 125,00 kr
    1 * 6 Items
       1 125,00 kr