ContactUsLinkComponent
Cole-Parmer® Stuart SI-200 Shaking Incubators
undefined
Cole-Parmer® Stuart SI-200 Shaking Incubators
  • Catalog No:
  • 444-1400
  • 444-1433
  • 444-1434
  • Modell:
  • 51 L model
  • 51 L model
  • 115 L model
  • Hastighetsområde:
  • 30 - 300 min⁻¹
  • 30 - 300 min⁻¹
  • 30 - 300 min⁻¹
  • Orbit:
  • 16 mm
  • 16 mm
  • 16 mm
  • Max. load:
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • B×D×H:
  • 450×474×522 mm
  • 450×474×522 mm
  • 623×465×395 mm
  • Plattformstorlek:
  • 335×335 mm
  • 335×335 mm
  • 390×526 mm
  • Timer:
  • 1 s - 9 days
  • 1 s - 9 days
  • 1 s - 9 days
  • Temperaturområde:
  • Ambient +5…60 °C
  • Ambient +5…60 °C
  • Ambient +5…60 °C