Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Vial Racks
PP vial rack for 1,5 ml vials, 50, 200×105×17 mm
Katalog # 548-1388A
Leverantör:   VWR Collection
VWR® Vial Racks
Katalog # 548-1388A
Leverantör:  VWR Collection
VWR® Vial Racks
VWR® Vial Racks
PP vial rack for 1,5 ml vials, 50, 200×105×17 mm
Price
2 000,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Specifikationer
  • Ant. hål:
    50
  • Beskrivning:
    PP vial rack for 1,5 ml vials
  • B×D×H:
    200×105×17 mm