ContactUsLinkComponent
Cleanroom Nitrile Gloves, Non Sterile, NS300
undefined
Cleanroom Nitrile Gloves, Non Sterile, NS300
  • Catalog No:
  • 112-6485
  • 112-6486
  • 112-6487
  • 112-6484
  • 112-6489
  • 112-6488
  • Modell:
  • NS300
  • NS300
  • NS300
  • NS300
  • NS300
  • NS300
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Renrumsklass:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Yta:
  • Finger textured
  • Finger textured
  • Finger textured
  • Finger textured
  • Finger textured
  • Finger textured
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Krage, tjocklek:
  • 0,07 mm/2,75 mil
  • 0,07 mm/2,75 mil
  • 0,07 mm/2,75 mil
  • 0,07 mm/2,75 mil
  • 0,07 mm/2,75 mil
  • 0,07 mm/2,75 mil
  • Finger, tjocklek:
  • 0,14 mm/5,51 mil
  • 0,14 mm/5,51 mil
  • 0,14 mm/5,51 mil
  • 0,14 mm/5,51 mil
  • 0,14 mm/5,51 mil
  • 0,14 mm/5,51 mil
  • Handflata, tjocklek:
  • 0,13 mm/5,11 mil
  • 0,13 mm/5,11 mil
  • 0,13 mm/5,11 mil
  • 0,13 mm/5,11 mil
  • 0,13 mm/5,11 mil
  • 0,13 mm/5,11 mil
  • Draghållfasthet:
  • Before aging: >14 Mpa, After aging: >14 Mpa
  • Before aging: >14 Mpa, After aging: >14 Mpa
  • Before aging: >14 Mpa, After aging: >14 Mpa
  • Before aging: >14 Mpa, After aging: >14 Mpa
  • Before aging: >14 Mpa, After aging: >14 Mpa
  • Before aging: >14 Mpa, After aging: >14 Mpa
  • Brottöjning:
  • Before aging: >550%, After aging: >400%
  • Before aging: >550%, After aging: >400%
  • Before aging: >550%, After aging: >400%
  • Before aging: >550%, After aging: >400%
  • Before aging: >550%, After aging: >400%
  • Before aging: >550%, After aging: >400%
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
  • EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
  • EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
  • EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
  • EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
  • EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +