ContactUsLinkComponent
Elma Sinks
Elma Sinks
Supplier:  ELMA SCHMIDBAUER
Certificates
undefined
Elma Sinks
Supplier:  ELMA SCHMIDBAUER
Specifications
  • Catalog No:
  • ELMA1113840
  • ELMA1113843
  • ELMA1113839
  • ELMA1113841
  • Modell:
  • Elma Sink M
  • Elma Sink XL
  • Elma Sink S
  • Elma Sink L
  • Volym:
  • 5,9 L
  • 27,5 L
  • 3,9 L
  • 17,8 L
  • Innermått, B×D×H:
  • 280×130×145 mm
  • 475×270×195 mm
  • 215×115×145 mm
  • 300×270×195 mm
  • W×D×H:
  • 365×170×270 mm
  • 565×315×325 mm
  • 305×155×220 mm
  • 395×315×325 mm
  • Vikt:
  • 2,8 kg
  • 6,1 kg
  • 2,0 kg
  • 4,7 kg
Specifications