Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating Funnels, Squibb
Separating Funnels, Squibb
Leverantör:   Kavalier
Separating Funnels, Squibb
Leverantör:  Kavalier
Certificates
Separating Funnels, Squibb
Separating Funnels, Squibb
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass, delivered with NS-PE stopper.
  • Very good chemical and temperature resistence
  • Stopcock with PTFE key
  • Without graduations
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS-hylsa
    Tillgänglighet
    Price
  • 50 ml
    19/26 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 550,00 kr
    2 550,00 kr
    1 * 1 Items
       2 550,00 kr
  • 100 ml
    19/26 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 550,00 kr
    2 550,00 kr
    1 * 1 Items
       2 550,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 4 475,00 kr
    4 475,00 kr
    1 * 2 Items
       4 475,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 225,00 kr
    3 225,00 kr
    1 * 1 Items
       3 225,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 10 500,00 kr
    10 500,00 kr
    1 * 2 Items
       10 500,00 kr