Hydrochloric acid 37% NF
Katalog # SPCMHY104-500MLGL
Leverantör: Spectrum Chemical
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass, amber
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (w/w):36.5 - 38.0%
- Bromide or Iodide:To Pass Test
- Free Bromine or Chlorine:To Pass Test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Densitet:1,200
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1789
ADR:8,II
:36.46 g/mol
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324