Ferrous gluconate dihydrate ≥97.0% USP
Leverantör: Spectrum Chemical
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:12389-15-0
:
Formel:C₁₂H₂₂FeO₁₄.2H₂O
MDL-nummer:MFCD00150872
:482.17 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Assay (Dried Basis):97.0 - 102.0%
- Loss On Drying:6.5 - 10.0 %
- Chloride (Cl):max. 0.07 %
- Sulfate:max. 0.1 %
- Oxalic Acid:To Pass Test