Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
Katalog # SPCMDC200-25GM
Leverantör: Spectrum Chemical
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass, amber
- Förp.:25 mg
- Seq:2315
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Arsenic (As):To Pass Test
- Lead (Pb):To Pass Test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:8004-92-0
Formel:C₁₈H₁₁NO₂.xNaO₃S
MDL-nummer:MFCD00080727