ContactUsLinkComponent
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 K-30 FCC
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 K-30 FCC
Katalog # SPCMP1216-500GM
Leverantör:  Spectrum Chemical
CAS-nummer:  
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 K-30 FCC
Katalog # SPCMP1216-500GM
Leverantör:  Spectrum Chemical
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Poly pail
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifikationer
Om denna produkt
 :
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:9003-39-8
Formel:(C₆H₉NO)n
MDL-nummer:MFCD01076626