Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
D-Panthenol
D-Panthenol ≥98% FCC
D-Panthenol ≥98% FCC
D-Panthenol ≥98% FCC
SPCMPA118-45KGBL
:
Spectrum Chemical
:
D-Panthenol ≥98% FCC
SPCMPA118-45KGBL
:
Spectrum Chemical
:
Förp.:
45 kg
Seq:
4388
Assay:
98% Min.
:
:
205.25 g/mol
:
Omgivande
:
201-327-3
:
81-13-0
:
C₉H₁₉NO₄
:
MFCD00065006