Iron(II) sulphate hydrate, dried, pulver USP
SPCMF1065-2.5KG
:
- Förpackningstyp:Poly pail
- Förp.:2,5 kg
- Seq:4076
- Assay:86% Min.
:
:169.93 g/mol
:∼300 °C
:2,97 g/cm³ (20 °C)
:231-753-5
:GHS07
:Omgivande
:13463-43-9
:FeSO₄·H₂O
:MFCD00149722