Orders LinkContactUsLinkComponent
Dextran 40 USP
Dextran 40 USP
Leverantör:   Spectrum Chemical
Dextran 40 USP
Leverantör:  Spectrum Chemical
Certificates
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Dextran 40, Powder, USP is used as an antithrombotic in order to reduce blood viscosity. It is a complex branched glucan that is synthethised by certain lactic acid bacteria from sucrose. Commonly used in microsurgery to decrease the risk of vascular thrombosis, these agents are also used as effective osmotic agents and can treat hypovolemia. In the laboratory, Dextran is used to apply osmotic pressure to biological molecules and can, when applied with a fluorescent molecule, be used to create concentration gradients of diffusible molecules. Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
  • CAS-nummer:9004-54-0
  • Formel:(C₆H₁₀O₅)n
  • MDL-nummer:MFCD00130935
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
Product Family Options
Produktinformation
  • Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
  • 12 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 kg
    1 * 12 kg
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.