Dodecyltrimethylammonium bromide
Katalog # SPCMD3009-10KGBL
Leverantör: Spectrum Chemical
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:10 kg
- Seq:4158
Specifikationer
Om denna produkt
:
:308.35 g/mol
Smält Pt:264…266 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:214-290-3
CAS-nummer:1119-94-4
Formel:C₁₅H₃₄BrN
MDL-nummer:MFCD00011767