Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
Leverantör: Spectrum Chemical
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:121-79-9
:
Formel:C₁₀H₁₂O₅
MDL-nummer:MFCD00002196
:212.2 g/mol
Merck Index:12,08044
Kokande Pt:449 °C (1013 hPa)
Smält Pt:145…148 °C
Densitet:1,21 g/cm³ (20 °C)
EINECS:204-498-2
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Assay:98% Min.