Benzyl nicotinate
Catalog # SPCMB1212-1KGBL
Leverantör: Spectrum Chemical
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:213.24 g/mol
Kokande Pt:179…180 °C (8 hPa)
Smält Pt:24 °C
Densitet:11,165
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:202-332-3
:GHS07
CAS-nummer:94-44-0
Formel:C₁₃H₁₁NO₂
MDL-nummer:MFCD00023584