Benzalkonium chloride lösning 50% NF
Leverantör: Spectrum Chemical
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:63449-41-2
:8001-54-5
Formel:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
MDL-nummer:MFCD00145757
Smält Pt:29…34 °C
Densitet:0,98 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:264-151-6
FN:2920
ADR:8.3,II
:GHS05
:GHS07
:GHS09
Specifikationstestresultat
- Assay (%):47.5