ContactUsLinkComponent
Magnesium sulphate, vattenfri ≥99.0% USP
Magnesium sulphate, vattenfri ≥99.0% USP
  SPCMM1354-125GM
 :  
undefined
Magnesium sulphate, vattenfri ≥99.0% USP
  SPCMM1354-125GM
 :  
  • Förpackningstyp:
    Poly bottle
  • Förp.:
    125 g
  • Seq:
    3445
  • Assay (Anhydrous Basis):
    99.0 - 100.5%
  • pH (In Solution 1 in 20):
    5.0 - 9.2
  • Loss On Drying:
    max. 2 %
  • Chloride (Cl):
    max. 0.014 %
  • Iron:
    max. 20 Ug/G
 :
 :120.37 g/mol
 :Omgivande
 :7487-88-9
 :MgSO₄
 :MFCD00011110