Trisodium citrate, vattenfri ≥99.0% USP
Leverantör: Spectrum Chemical
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:68-04-2
:
Formel:C₆H₅Na₃O₇
MDL-nummer:MFCD00012462
:258.07 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Assay (Anhydrous Basis):99.0 - 100.5%
- Alkalinity:To Pass Test
- Water Determination:max. 1.0 %
- Tartrate:To Pass Test
- Heavy Metals:max. 10 ppm