ContactUsLinkComponent
Trisodium citrate, vattenfri ≥99.0% USP
Trisodium citrate, vattenfri ≥99.0% USP
Leverantör:  Spectrum Chemical
Certifikat
Trisodium citrate, vattenfri ≥99.0% USP
Leverantör:  Spectrum Chemical
Specifikationstestresultat
  • Assay (Anhydrous Basis):
    99.0 - 100.5%
  • Alkalinity:
    To Pass Test
  • Water Determination:
    max. 1.0 %
  • Tartrate:
    To Pass Test
  • Heavy Metals:
    max. 10 ppm
Specifikationstestresultat