ContactUsLinkComponent
Calcium chloride, vattenfri ≥93%, granular FCC
  SPCMCA138-500GM
 :  
Calcium chloride, vattenfri ≥93%, granular FCC
  SPCMCA138-500GM
 :  
  • Förpackningstyp:
    Poly bottle
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
  • Assay:
    93% Min.
 :
 :14,01659
 :1600 °C (1013 hPa)
 :772 °C
 :2,174 g/cm³ (20 °C)
 :110.98 g/mol
 :Omgivande
 :233-140-8
 :01-2119494219-28
 :GHS07
 :10043-52-4
 :CaCl₂
 :MFCD00010903