p-Anisaldehyde ≥98%, Reagent Grade
Katalog # SPCMAN122-10LTBL
Leverantör: Spectrum Chemical
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:10 L
- Seq:5214
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:98% Min.
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Merck Index:13,00666
Kokande Pt:140 °C (1013 hPa)
Smält Pt:0…2 °C
Densitet:1,119
Flash Pt:110 °C
:136.15 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-602-6
CAS-nummer:123-11-5
Formel:C₈H₈O₂
MDL-nummer:MFCD00003385